Chloroform-D1 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS stabilised for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Chloroform-D
Stabilization: Stabilised with silver
368651000 368655000
ACRO368651000EA 991 DKK
ACRO368651000 ACRO368655000
Chloroform-D1 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS stabilised for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Formel: CDCl₃
Kogepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –64 °C
Massefylde: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000827
CAS-nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN nummer: 1888
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
Stabilizer silver foil
D-Enrichment ≥99.80 %
TMS 0.03 v/v%