(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexandicarboxylsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
H52290.03 H52290.06
H52290.03EA 1120 DKK
H52290.03 H52290.06
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexandicarboxylsyre ≥98%
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexandicarboxylsyre
Purity: 98+% CAS No.: 21963-41-7 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 MDL No.: MFCD00151258
Formel: C₈H₁₂O₄
Molekylvægt: 172.18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151258
CAS-nummer: 21963-41-7