(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonsyre, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, D(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (1S)-(+)-7,7-Dimethylbicyclo(2.2.1)-2-heptanon-1-methane sulphonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulphonic acid, D-Camphorsulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22311.0100 8.22311.9010
8.22311.0100EA 359 DKK
8.22311.0100 8.22311.9010
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonsyre, Sigma-Aldrich®
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonsyre
Formel: C₁₀H₁₆O₄S
Molekylvægt: 232.3 g/mol
Kogepunkt: 375
Smeltepunkt: 195
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064157
CAS-nummer: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 195 °C decomposes
Molar Mass 232.30 g/mol
pH 0.3 (200 g/l, H2O)