(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: L(-)-Camphor-10-sulphonic acid, (1R)-(-)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (-)-CSA
B21553.14 B21553.22 B21553.36 B21553.XX
B21553.14EA 536 DKK
B21553.14 B21553.22 B21553.36 B21553.XX
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonsyre ≥98%
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonsyre
Purity: 98+% CAS No.: 35963-20-3 Molecular Formula: C10H16O4S Formula Weight: 232.30 Melting Point: ca 200° Beilstein Reference: 2809676 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00150753
Formel: C₁₀H₁₆O₄S
Kogepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 200 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150753
CAS-nummer: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III