Acetonitril ≥99.8% til HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
42880.K2
42880.0F
42880.K2EA
1280
DKK
42880.K2
42880.0F
Acetonitril ≥99.8% til HPLC
Acetonitril
Formel:
H₃CCN Kogepunkt: 80…82 °C Smeltepunkt: –48 °C…–45 °C Massefylde: 0,786 Flammepunkt: 5 °C (41 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS-nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN nummer: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 14,70 |