Propionaldehyd til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22133.0100 8.22133.1000
8.22133.0100EA 166 DKK
8.22133.0100 8.22133.1000
Propionaldehyd til syntese, Sigma-Aldrich®
Propionaldehyd
Formel: C₃H₆O
Kogepunkt: 48 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –81 °C
Massefylde: 0,811 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –40 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007020
CAS-nummer: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN nummer: 1275
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07915
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point -81 °C
Molar Mass 58.08 g/mol
Boiling Point 47 - 48 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 343 hPa (20 °C)
Flash Point -40 °C
Refractive Index 1.365 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 21 %(V)
Density 0.797 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 175 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid