Ekssikatorer, med låg
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
65805 65810 65815
BRND65805EA 1190 DKK
BRND65805 BRND65810 BRND65815
Ekssikatorer, med låg
Ekssikatorer Ekssikatorer, Plastik
Dessicators with polycarbonate lid, PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobutadiene rubber (CK) O-ring, compressed by vacuum.
  • Light-weight and easy to handle