Octanal 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
129481000 129485000
ACRO129481000EA 254 DKK
ACRO129481000 ACRO129485000
Octanal 99%
Caprylaldehyde
Formel: C₈H₁₆O
Kogepunkt: ∼171 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 12…15 °C
Massefylde: 0,821 g/cm³
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007029
CAS-nummer: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
UN nummer: 1191
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01772
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %