Butyraldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Butanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01555.0100 8.01555.1000 8.01555.2500 8.01555.9045
8.01555.0100EA 303 DKK
8.01555.0100 8.01555.1000 8.01555.2500 8.01555.9045
Butyraldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Butyraldehyd
Formel: C₄H₈O
Kogepunkt: 76 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –99 °C
Massefylde: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007023
CAS-nummer: 123-72-8
EINECS: 204-646-6
UN nummer: 1129
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01591
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point -99 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 75 - 76 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 116 hPa (20 °C)
Flash Point -12 °C
Refractive Index 1.379 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 11.1 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (71 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 190 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid