2-Brom-1,1-diethoxyethan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 97%
CAS No.: 2032-35-1
Molecular Formula: C6H13BrO2
Formula Weight: 197.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 66-67°/18mm
Beilstein Reference: 635754
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000214
Formel:
BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂ Kogepunkt: 66…67 °C (18 mmHg) Massefylde: 1,270 Flammepunkt: 61 °C (142 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000214 CAS-nummer: 2032-35-1 EINECS: 217-989-1 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,II |