2-Brom-1,1-diethoxyethan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
346521000 346525000
ACRO346521000EA 328 DKK
ACRO346521000 ACRO346525000
2-Brom-1,1-diethoxyethan 97%
2-Brom-1,1-diethoxyethan
Formel: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
Kogepunkt: 66…67 °C (18 mmHg)
Massefylde: 1,28 g/cm³
Flammepunkt: 61 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000214
CAS-nummer: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %