3-Brom-1,1,1-trifluoracetone ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A14948.22 A14948.06 A14948.14 A14948.PG
A14948.22EA 8220 DKK
A14948.22 A14948.06 A14948.14 A14948.PG
3-Brom-1,1,1-trifluoracetone ≥97%
3-Brom-1,1,1-trifluoracetone
Purity: 97% CAS No.: 431-35-6 Molecular Formula: BrCH2COCF3 Formula Weight: 190.95 Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.3760 Odour: Pungent Melting Point: -80° Boiling Point: 85-87° Beilstein Reference: 1703387 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00039237
Formel: BrH₂CC(O)CF₃
Kogepunkt: 85…87 °C
Smeltepunkt: < –80 °C
Massefylde: 1,822
Flammepunkt: –2 °C (28 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039237
CAS-nummer: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN nummer: 2924
ADR: 3,II