1-Bromperfluoroctan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
386790100 386790500 386790000
ACRO386790100EA 955 DKK
ACRO386790100 ACRO386790500 386790000.
1-Bromperfluoroctan 99%
1-Bromperfluoroctan
Formel: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
Kogepunkt: 142 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 6 °C
Massefylde: 1,93 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042082
CAS-nummer: 423-55-2
EINECS: 207-028-4
Merck Index: 12,07299
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %