1-Brom-3-chlorpropan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
106860010 106862500 106860025 106860501
ACRO106860010EA 973 DKK
ACRO106860010 ACRO106862500 ACRO106860025 ACRO106860501
1-Brom-3-chlorpropan 99%
1-Bromo-3-chloropropane
Formel: BrH₂CCH₂CH₂Cl
Kogepunkt: 142…145 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –59 °C
Massefylde: 1,59 g/cm³
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000998
CAS-nummer: 109-70-6
EINECS: 203-697-1
UN nummer: 2688
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity (HCl) ≤0.002 %