1-Brom-2-chlorethan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Ethylene chlorobromide
A12349.0E
A12349.22
A12349.36
A12349.0EEA
6730
DKK
A12349.0E
A12349.22
A12349.36
1-Brom-2-chlorethan ≥98%
1-Bromo-2-chloroethane
Purity: 98%
CAS No.: 107-04-0
Molecular Formula: C2H4BrCl
Formula Weight: 143.42
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4900
Odour: Sweet
Melting Point: -18°
Boiling Point: 106-107°
Beilstein Reference: 605265
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000962
Formel:
BrH₂CCH₂Cl Molekylvægt: 143.41 g/mol Kogepunkt: 106…107 °C Smeltepunkt: –18 °C Massefylde: 1.726 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000962 CAS-nummer: 107-04-0 EINECS: 203-456-0 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |