3-Brombutanon ≥97% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Stabilization:
< 1 %
A10186.30
A10186.18
A10186.09
A10186.30EA
13670
DKK
A10186.30
A10186.18
A10186.09
3-Brombutanon ≥97% stabilised
3-Bromobutanone
Stabilized with
Purity: 97%
CAS No.: 814-75-5
Molecular Formula: C4H7BrO
Formula Weight: 151.01
Flash Point:
Formel:
H₃CC(O)BrCHCH₃ Molekylvægt: 151 g/mol Kogepunkt: 69…70 °C (70 mmHg) Massefylde: 1.438 Flammepunkt: >100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013538 CAS-nummer: 814-75-5 EINECS: 212-404-6 UN nummer: 2922 ADR: 8 II |