2-Brombutan 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
106781000 106785000 106780025
ACRO106781000EA 268 DKK
ACRO106781000 ACRO106785000 ACRO106780025
2-Brombutan 99+%
2-Bromobutane
Formel: H₃CBrCHCH₂CH₃
Molekylvægt: 137.02 g/mol
Kogepunkt: 91 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –112 °C
Massefylde: 1.25 g/cm³
Flammepunkt: 21 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000156
CAS-nummer: 78-76-2
EINECS: 201-140-7
UN nummer: 2339
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01553
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4359 to 1.4379 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sensitivity (Test for Ni) Passes