2,3-Dibrombutan (±) + meso 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10219.14 A10219.06 A10219.22
A10219.14EA 295 DKK
A10219.14 A10219.06 A10219.22
2,3-Dibrombutan (±) + meso 98+%
2,3-Dibromobutane
Purity: 98+% CAS No.: 5408-86-6 Molecular Formula: C4H8Br2 Formula Weight: 215.93 Flash Point: 123°(253°F) Refractive Index: 1.5126 Boiling Point: 166-167° Beilstein Reference: 1718916 MDL No.: MFCD00000146
Formel: H₃C(BrCH)₂CH₃
Kogepunkt: 166…167 °C
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1,760
Flammepunkt: 123 °C (253 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000146
CAS-nummer: 5408-86-6
EINECS: 226-476-1
UN nummer: 2810