1-Bromtetradecan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Myristyl bromide
A16082.0E
A16082.22
A16082.36
A16082.0EEA
4450
DKK
A16082.0E
A16082.22
A16082.36
1-Bromtetradecan ≥98%
1-Bromotetradecane
Purity: 98%
CAS No.: 112-71-0
Molecular Formula: CH3(CH2)13Br
Formula Weight: 277.30
Flash Point: 158°(316°F)
Refractive Index: 1.4600
Melting Point: 4-6°
Boiling Point: 175-178°/20mm
Beilstein Reference: 1742640
MDL No.: MFCD00000228
Formel:
BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃ Kogepunkt: 175…178 °C (20 mmHg) Smeltepunkt: 4…6 °C Massefylde: 1,018 Flammepunkt: 158 °C (316 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000228 CAS-nummer: 112-71-0 EINECS: 203-999-3 |