1-Bromnonan ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Nonyl bromide
A10577.14 A10577.22 A10577.36
A10577.14EA 440 DKK
A10577.14 A10577.22 A10577.36
1-Bromnonan ≥99%
1-Bromononane
Purity: 99% CAS No.: 693-58-3 Molecular Formula: CH3(CH2)8Br Formula Weight: 207.16 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 200-201° Beilstein Reference: 1733632 MDL No.: MFCD00000278
Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Molekylvægt: 207.15 g/mol
Kogepunkt: 200…201 °C
Smeltepunkt: –29 °C
Massefylde: 1.086
Flammepunkt: 90 °C (194 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000278
CAS-nummer: 693-58-3
EINECS: 211-755-2