1-Bromnonan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Nonyl bromide
107200250 107201000 107205000
ACRO107200250EA 266 DKK
ACRO107200250 ACRO107201000 ACRO107205000
1-Bromnonan 97%
1-Bromononane
Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
Molekylvægt: 207.15 g/mol
Kogepunkt: 201 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -29
Massefylde: 1.08 g/cm³
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000278
CAS-nummer: 693-58-3
EINECS: 211-755-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.22
BSC Certification Passes