1-Bromhexan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Hexyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01603.0100 8.01603.0500
8.01603.0100EA 250 DKK
8.01603.0100 8.01603.0500
1-Bromhexan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Bromohexane
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Kogepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –85 °C
Massefylde: 1,167 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000271
CAS-nummer: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 165.07 g/mol
Boiling Point 154 - 158 °C
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Refractive Index 1.4478 (20 °C, 589 nm)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)