1-Bromhexan 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Hexyl bromide
107040025 107045000 107040100
ACRO107040025EA 1250 DKK
ACRO107040025 ACRO107045000 ACRO107040100
1-Bromhexan 99+%
1-Bromohexane
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Kogepunkt: 154…158 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –85 °C
Massefylde: 1,17 g/cm³
Flammepunkt: 57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000271
CAS-nummer: 111-25-1
EINECS: 203-850-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≤0.5 % Hexanol
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.1 % (as HBr)