1-Bromdodecan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
106910010 106912500 106910025
ACRO106910010EA 991 DKK
ACRO106910010 ACRO106912500 ACRO106910025
1-Bromdodecan 98%
1-Bromododecane
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₃
Kogepunkt: 134…135 °C (6 mmHg)
Smeltepunkt: 11…9 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000225
CAS-nummer: 143-15-7
EINECS: 205-587-9
Merck Index: 13,05406
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤125 APHA