1,9-Dibromnonan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Nonamethylene dibromide
A14324.09 A14324.14 A14324.18
A14324.09EA 540 DKK
A14324.09 A14324.14 A14324.18
1,9-Dibromnonan ≥97%
1,9-Dibromononane
Purity: 97% CAS No.: 4549-33-1 Molecular Formula: C9H18Br2 Formula Weight: 286.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4965 Boiling Point: 285-288° Beilstein Reference: 1737598 MDL No.: MFCD00000279
Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Molekylvægt: 286.05 g/mol
Kogepunkt: 285…288 °C
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 1.410
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000279
CAS-nummer: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0