1,6-Dibromhexan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hexamethylen dibromide
A13417.22 A13417.36
A13417.22EA 350 DKK
A13417.22 A13417.36
1,6-Dibromhexan ≥97%
1,6-Dibromohexane
Purity: 97+% CAS No.: 629-03-8 Molecular Formula: Br(CH2)6Br Formula Weight: 243.98 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5075 Odour: Odourless Melting Point: -2° Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 1236322 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000272
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Molekylvægt: 243.97 g/mol
Kogepunkt: 242…244 °C
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1.610
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000272
CAS-nummer: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN nummer: 3082
ADR: 9 III