1,6-Dibromhexan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
112811000 112815000 112810025
ACRO112811000EA 331 DKK
ACRO112811000 ACRO112815000 ACRO112810025
1,6-Dibromhexan 98%
1,6-Dibromohexane
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Kogepunkt: 243 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1,58 g/cm³
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000272
CAS-nummer: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5056 to 1.5076 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)