1,4-Dibrompentan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L09842.14
L09842.22
L09842.14EA
788
DKK
L09842.14
L09842.22
1,4-Dibrompentan ≥97%
1,4-Dibromopentane
Purity: 97%
CAS No.: 626-87-9
Molecular Formula: C5H10Br2
Formula Weight: 229.95
Flash Point:
Formel:
BrH₂C(CH₂)₂BrCHCH₃ Kogepunkt: 102…103 °C (15 mmHg) Smeltepunkt: –34 °C Massefylde: 1,687 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000153 CAS-nummer: 626-87-9 EINECS: 210-967-2 |