1,4-Dibrombutan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11669.09 A11669.22 A11669.36
A11669.09EA 317 DKK
A11669.09 A11669.22 A11669.36
1,4-Dibrombutan ≥98%
1,4-Dibromobutane
Purity: 98+% CAS No.: 110-52-1 Molecular Formula: C4H8Br2 Formula Weight: 215.93 Flash Point: 131°(267°F) Refractive Index: 1.5186 Melting Point: -20° Boiling Point: 194-196° Beilstein Reference: 1071199 MDL No.: MFCD00000261
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Kogepunkt: 194…196 °C
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 1,820
Flammepunkt: 131 °C (267 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000261
CAS-nummer: 110-52-1
EINECS: 203-775-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III