1,4-Dibrombutan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
161281000 161285000 161280010
ACRO161281000EA 582 DKK
ACRO161281000 ACRO161285000 ACRO161280010
1,4-Dibrombutan 99%
1,4-Dibromobutane
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Kogepunkt: 197 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 1,808 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000261
CAS-nummer: 110-52-1
EINECS: 203-775-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5176 to 1.5196 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +18° to +23° (20°C, 589 nm) (c=0.5, acetone)