1,4-Dibrombutan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
161281000
161285000
161280010
ACRO161281000EA
582
DKK
ACRO161281000
ACRO161285000
ACRO161280010
1,4-Dibrombutan 99%
1,4-Dibromobutane
Formel:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br Kogepunkt: 197 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –20 °C Massefylde: 1,808 g/cm³ Flammepunkt: >112 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000261 CAS-nummer: 110-52-1 EINECS: 203-775-5 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5176 to 1.5196 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +18° to +23° (20°C, 589 nm) (c=0.5, acetone) |