1,3-Dibrompropan til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03279.0100 8.03279.0250
8.03279.0100EA 835 DKK
8.03279.0100 8.03279.0250
1,3-Dibrompropan til syntese, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromopropane
Formel: BrH₂CCH₂CH₂Br
Kogepunkt: 167 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –34 °C
Massefylde: 1,99 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000255
CAS-nummer: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09844
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1.68 g/l (30 °C)
Melting Point -34 °C
Molar Mass 201.88 g/mol
Boiling Point 166 - 168 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 54 °C
Refractive Index 1.5233 (20 °C, 589 nm)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)