1,2-Dibromethan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
112790010 112790250 112795000 112790025 112790100
ACRO112790010EA 991 DKK
ACRO112790010 ACRO112790250 ACRO112795000 ACRO112790025 ACRO112790100
1,2-Dibromethan 99%
1,2-Dibromoethane
Formel: BrH₂CCH₂Br
Kogepunkt: 131…132 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Massefylde: 2,173
Flammepunkt: >104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000233
CAS-nummer: 106-93-4
EINECS: 203-444-5
UN nummer: 1605
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,03830
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5%
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589nm)