1,1-Dibromethan 99% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethylidene bromide
406480250 406481000
ACRO406480250EA 1200 DKK
ACRO406480250 ACRO406481000
1,1-Dibromethan 99% stabilised
1,1-Dibromoethane
Formel: Br₂HCCH₃
Molekylvægt: 187.86 g/mol
Kogepunkt: 107 °C
Smeltepunkt: –0.5 °C
Massefylde: 2.06 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041719
CAS-nummer: 557-91-5
EINECS: 209-184-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer potassium carbonate