1,2,3,4-Tetrahydronaphtalen 98+%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
146730010 146730025 146730100
ACRO146730010EA 885 DKK
ACRO146730010 ACRO146730025 ACRO146730100
1,2,3,4-Tetrahydronaphtalen 98+%, ren
1,2,3,4-Tetrahydronaphtalen
Formel: C₁₀H₁₂
Kogepunkt: 207 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 0,973 g/cm³
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001733
CAS-nummer: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09360
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %