Kieselgel tørremiddel, with moisture indicator (orange gel)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P077.1 P077.3
ROTHP077.1EA 424.49 DKK
ROTHP077.1 ROTHP077.3
Kieselgel tørremiddel, with moisture indicator (orange gel)
Silica gel
Formel: SiO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4