Kieselgel sachet: 4 x 7 cm desiccant, with moisture indicator_orange gel, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MQ200
1.03803.0001 1.03803.0002
1.03803.0001EA 1920 DKK
1.03803.0001 1.03803.0002
Kieselgel sachet: 4 x 7 cm desiccant, with moisture indicator_orange gel, Supelco®
Silica gel
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60.08 g/mol
Kogepunkt: 2230
Smeltepunkt: > 1000 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity) ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h) ≤ 10 %
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)