Lanthan(III)nitrat hexahydrat 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
218711000 218715000
ACRO218711000EA 894 DKK
ACRO218711000 ACRO218715000
Lanthan(III)nitrat hexahydrat 98+%
Lanthan(III)nitrat hexahydrat
Formel: La(NO₃)₃·6H₂O
Molekylvægt: 433.01 g/mol
Kogepunkt: 126
Smeltepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149751
CAS-nummer: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN nummer: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,05363
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %