Lanthan(III)nitrat hexahydrat 99.995% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
193280050
193281000
193285000
ACRO193280050EA
291
DKK
ACRO193280050
ACRO193281000
ACRO193285000
Lanthan(III)nitrat hexahydrat 99.995% (trace metals basis)
Lanthan(III)nitrat hexahydrat
Formel:
La(NO₃)₃·6H₂O Kogepunkt: 126 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 40 °C Massefylde: 2,347 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149751 CAS-nummer: 10277-43-7 EINECS: 233-238-0 UN nummer: 1477 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,05363 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Crystals and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤0.005 % |
Lanthanum (La) | 31.0 to 35.0 % |