Lanthan(III)chlorid heptahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
24957.188EA 671 DKK
24957.188 24957.268
Lanthan(III)chlorid heptahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lanthan(III)chlorid heptahydrat
Formel: LaCl₃·7H₂O
Kogepunkt: < 860 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149756
CAS-nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %