Tin(II)chlorid dihydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Stannous chloride dihydrate
96527-250G 96527-50G
SUPL96527-250GEA 1460 DKK
SUPL96527-250G SUPL96527-50G
Tin(II)chlorid dihydrat, Supelco®
Tin(II)chlorid dihydrat
Formel: SnCl₂·2H₂O
Molekylvægt: 225.65 g/mol
Kogepunkt: 623
Smeltepunkt: 246
Massefylde: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149863
CAS-nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861