Tin(II)chlorid dihydrat ≥96%, GPR RECTAPUR® for mirror makers
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Stannous chloride dihydrate
23743.230EA 701 DKK
23743.230 23743.296
Tin(II)chlorid dihydrat ≥96%, GPR RECTAPUR® for mirror makers
Tin(II)chlorid dihydrat
Formel: SnCl₂·2H₂O
Kogepunkt: 623 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 246 °C
Massefylde: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149863
CAS-nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 96 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm