Tin(II)chlorid dihydrat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Stannous chloride dihydrate
196800050 196805000 196800025
ACRO196800050EA 251 DKK
ACRO196800050 ACRO196805000 ACRO196800025
Tin(II)chlorid dihydrat 97%
Tin(II)chlorid dihydrat
Formel: SnCl₂·2H₂O
Molekylvægt: 225.65 g/mol
Kogepunkt: 623
Smeltepunkt: 37…38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149863
CAS-nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric ≥96.0 %