Aluminiumnitrat nonahydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01086.1000 1.01086.9050
1.01086.1000EA 937 DKK
1.01086.1000 1.01086.9050
Aluminiumnitrat nonahydrat, Supelco®
Aluminiumnitrat nonahydrat
Formel: Al(NO₃)₃·9H₂O
Smeltepunkt: 73 °C
Massefylde: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149132
CAS-nummer: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN nummer: 1438
ADR: 5.1,III