Tetrahydrofuran, vandfri 99.9% stabilised, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol
181500010 181502500 181500025 181500250
181500010.EA 683 DKK
181500010. 181502500. 181500025. 181500250.
Tetrahydrofuran, vandfri 99.9% stabilised, ekstra ren
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Kogepunkt: 66 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,88 g/cm³
Flammepunkt: –21 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005356
CAS-nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN nummer: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.006 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 75 to 400 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.005 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)