Magnesiumnitrat hexahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
MQ300
1.05853.0500 1.05853.9025
1.05853.0500EA 653 DKK
1.05853.0500 1.05853.9025
Magnesiumnitrat hexahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Magnesiumnitrat hexahydrat
Formel: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Molekylvægt: 256.41 g/mol
Kogepunkt: 330
Smeltepunkt: 89
Massefylde: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 93,3
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149779
CAS-nummer: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN nummer: 1474
Merck Index: 13,05697
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 89 °C (for the hexahydrate)
Molar Mass 256.41 g/mol
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)