1-Brom-2-iodbenzen ≥98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
A17020.06
A17020.14
A17020.22
A17020.06EA
425
DKK
A17020.06
A17020.14
A17020.22
1-Brom-2-iodbenzen ≥98% stabilised
1-Brom-2-iodbenzen
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 583-55-1
Molecular Formula: C6H4BrI
Formula Weight: 282.91
Flash Point:
Formel:
C₆H₄BrI Molekylvægt: 282.91 g/mol Kogepunkt: 257 °C Smeltepunkt: 9…10 °C Massefylde: 2.256 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001030 CAS-nummer: 583-55-1 EINECS: 209-508-9 |