3-(Brommethyl)heptan 96% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Bromo-2-ethylhexane, 2-Ethylhexylbromide, 3-(Bromomethyl)heptane
Stabilized with copper
Purity: 96%
CAS No.: 18908-66-2
Molecular Formula: C8H17Br
Formula Weight: 193.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4538
Boiling Point: 94-95°/35mm
Beilstein Reference: 1098313
MDL No.: MFCD00000220
Formel:
C₈H₁₇Br Molekylvægt: 193.13 g/mol Kogepunkt: 94…95 °C (35 mmHg) Massefylde: 1.086 Flammepunkt: 69 °C (156 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000220 CAS-nummer: 18908-66-2 EINECS: 242-659-9 |