Calciumnitrat tetrahydrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02121.0500 1.02121.9050 1.02121.5000
1.02121.0500EA 639 DKK
1.02121.0500 1.02121.9050 1.02121.5000
Calciumnitrat tetrahydrat, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Calciumnitrat tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Molekylvægt: 236.15 g/mol
Smeltepunkt: ∼42 °C
Massefylde: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149604
CAS-nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN nummer: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2710 g/l (40 °C)
Melting Point 45 °C
Molar Mass 236.15 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.82 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer