Calciumnitrat tetrahydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02120.5000 1.02120.9050
1.02120.5000EA 2820 DKK
1.02120.5000 1.02120.9050
Calciumnitrat tetrahydrat, Supelco®
Calciumnitrat tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Smeltepunkt: ∼42 °C
Massefylde: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149604
CAS-nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN nummer: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,01687