Calciumnitrat tetrahydrat 97+% (by complexometric analysis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 1.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 0 Nej: 1 
pharmaceutical system / laboratory technician / grenoble, france
Nej, jeg anbefaler ikke
for R&D purpose only ! not mentionned in the description ! / pour utilisation de R&D seulement pas précisé au moment de l'achat !
Svar
vwr.com medarbejder Offentliggjort 30/08/2019
Merci pour votre commentaire, nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.
Farlig
A16645.0E A16645.22 A16645.36
A16645.0EEA 1710 DKK
A16645.0E A16645.22 A16645.36
Calciumnitrat tetrahydrat 97+% (by complexometric analysis)
Calciumnitrat tetrahydrat
Purity: 99% CAS No.: 13477-34-4 Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O Formula Weight: 236.15 (164.09anhy) Odour: Odourless Melting Point: 43-45° Boiling Point: 132° dec. Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Molekylvægt: 236.15 g/mol
Kogepunkt: 132 °C (dec.)
Smeltepunkt: 43…45 °C
Massefylde: 1.820
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149604
CAS-nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN nummer: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687